Få mere at vide
Sulfamethizole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452106
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16452106 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16452106 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0333
MedChemExpress Sulfamethizole is a sulfathiazole antibacterial agent.
Sulfamethizole is a sulfathiazole antibacterial agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamethizole
Fysisk form Solid
CAS 144-82-1
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10N4O2S2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (369.92 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NN=C(C)S2)=O
Molekylvægt (g/mol) 270.33
Formel vægt 270.33
Procent renhed 99.86%