missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfamethizole-d4, TRC

Artikelnummer. 30410951
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410951 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30410951 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6890075MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfamethizole phenyl-d4
CAS 2470130-12-0
Molekylær formel C9 2H4 H6 N4 O2 S2
Mængde 5 mg
Synonym Sulfamethizol D4 (benzene D4), 2-Methyl-5-sulfanilamido-1,3,4-thiadiazole-d4, 2-Sulfanilamido-5-methyl-1,3,4-thiadiazole-d4, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide-d4, 5-Methyl-2-sulfanilamido-1,3,4-thiadiazole-d4, Ayerlucil-d4, Famet-d4, Lucosil-d4, Methazol-d4, Microsul-d4, N-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-aminobenzenesulfonamide-d4-d4, N1-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanilamide-d4, Renasul-d4, Rufol-d4, Salimol-d4, Sulfamethiazole-d4, Sulfamethizol-d4, Sulfamethylthiadiazole-d4, Sulfapyelon-d4, Sulfstat-d4, Sulfurine-d4, Sulphamethizole-d4, Tetracid-d4, Thidicur-d4, Thiosulfil-d4, Thiosulfil Forte-d4, Ultrasul-d4, Urocydal-d4, Urodiaton-d4, Urolucosil-d4, Urosulfin-d4, VK 53-d4, N1-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanilamide-d4, 4-Amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfo, Sulfamethizol D4 (phenyl D4)
InChI formel InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)/i2D,3D,4D,5D
SMIL [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nnc(C)s2
IUPAC navn 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 274.36
Formel vægt 274.0496
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.