Få mere at vide
Sulfamethizol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327566
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30327566 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30327566 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16998000100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamethizole
CAS 144-82-1
Analyt- eller komponentnavne Sulfamethizole
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C9 H10 N4 O2 S2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sulfasalazine Imp. J (EP), Sulfamethizole, 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-, Sulfanilamide, N1-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-sulfanilamido-1,3,4-thiadiazole, 2-Sulfanilamido-5-methyl-1,3,4-thiadiazole, 4-Amino-N-(5-methyl-[1,3,4]thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, 5-Methyl-2-sulfanilamido-1,3,4-thiadiazole, Ayerlucil, Famet, Lucosil, Methazol, Microsul, N-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanilamide, Renasul, Rufol, Salimol, Sulfamethiazole, Sulfamethizol, Sulfamethylthiadiazole, Sulfapyelon, Sulfstat, Sulfurine, Sulphamethizole, Tetracid, Thidicur, Thiosulfil, Thiosulfil Forte, Ultrasul, Urocydal, Urodiaton, Urolucosil, Urosulfin, VK 53, Sulfamethizol
InChI formel InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
SMIL Cc1nnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)s1
IUPAC navn 4-amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 270.3313
Mængde 100 mg
Formel vægt 270.0245 g/mol