Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sulfamethazin natriumsalt
Artikelnummer. 16687032 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16687032 100 g
16667032 5 g
16677032 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16687032 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465601000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1981-58-4
Molekylvægt (g/mol) 300.31
MDL nummer MFCD12352107
Synonym Sulfadimidine sodium salt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamethazine sodium salt
Type Sulfamethazine Sodium Salt
Fysisk form Krystallinsk pulver
Kilde Synthetic
Infrarødt spektrum Conforms
Tab ved tørring ≤2 %
Emballage Glasflaske
Farve Hvid
Mængde 100 g
Molekylær formel C12 H13 N4 Na O2 S
Forsendelsestilstand normale forhold
Opløselighedsinformation soluble aq. soln.
Formel vægt 300.31
Procent renhed ≥98.0% (HPLC)