Få mere at vide
Sulfametazin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10695082 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10695082 25 g Glasflaske 25g
10104460 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10695082 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 199300250
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-68-1
Molekylær formel C12H14N4O2S
Molekylvægt (g/mol) 278.33
MDL nummer MFCD00006066
InChI nøgle ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfamethazine, sulfadimidine, sulfadimethyldiazine, sulfamezathine, sulfadimerazine, sulphamethazine, sulphamezathine, sulfadimezine, sulphadimidine, sulfadimesin
PubChem CID 5327
ChEBI CHEBI:102265
IUPAC navn 4-amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzensulfonamid
SMIL CC1=CC(=NC(=N1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamethazine
Navn note 99%
Smeltepunkt 197,0 °C til 200,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15, 9047
Formel vægt 278.32
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver