Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamethazine |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 197,0 °C til 200,0 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 15, 9047 |
| Formel vægt | 278.32 |
| Vis mere |