missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfamethazine-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamethazine phenyl-13C6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,11+1 |
| Formel vægt | 284.1039 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?