missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfamethazine-13C6, TRC

Artikelnummer. 17924955
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17924955 5 mg
17943635 10 mg
17964065 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17924955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6990735MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 77643-91-5
Molekylær formel 13C6 C6 H14 N4 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 284.29
Synonym Benzene-13C6-sulfonamide, 4-amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)- (9CI), Sulfamethazine (phenyl-13C6), Sulfadimidine (phenyl-13C6)
IUPAC navn 4-amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-sulfonamide
SMIL Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfamethazine phenyl-13C6
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,11+1
Formel vægt 284.1039
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.