Få mere at vide
Sulfamethazin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314923
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314923 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314923 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16996500AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfadimidine
CAS 57-68-1
Analyt- eller komponentnavne Sulfadimidine
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C12 H14 N4 O2 S
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sulfanilamide, N1-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)- (8CI), 2-(4-Aminobenzenesulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidine, 2-(4-Aminobenzenesulfonylamino)-4,6-dimethylpyrimidine, 2-(p-Aminobenzenesulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidine, 2-Sulfanilamido-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-sulfanilamidopyrimidine, 4-Amino-N-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide, A 502, Azolmetazin, BN 2409, Calfspan, Calfspan Tablets, Cremomethazine, Diazil, DiazilSulfadine, Diazyl, Dimezathine, Dimidin R, Kelametazine, Mermeth, N-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidyl)sulfanilamide, N1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfanilamide, N1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidyl)sulfanilamide, NSC 67457, NSC 683529, Neasina, Neazina, Panazin, Pirmazin, S-Dimidine, Spanbolet, SulfaSURE SR Bolus, Sulfadimerazine, Sulfadimesin, Sulfadimesine, Sulfadimethyldiazine, Sulfadimethylpyrimidine, Sulfadimezin, Sulfadimezine, Sulfadimidin, Sulfadimidine, Sulfadine, Sulfamethazine, Sulfamethiazine, Sulfodimesin, Sulfodimezine, Sulka K Boluses, Sulphadimethylpyrimidine, Sulphadimidine, Sulphamethasine, Sulphamethazine, Sulphamezathine, Sulphamidine, Sulphodimezine, Superseptil, Superseptyl, Sustain III, Vertolan, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-, Sulfamethazine
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
SMIL Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
IUPAC navn 4-amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzensulfonamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 278.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 278,0837 g/mol