Få mere at vide
Sulfameter, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448176
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16448176 100 mg
16422066 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16448176 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0213
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Sulfameter (Sulfametoxydiazine; 5-Methoxysulfadiazine) is an effective long-acting sulfonamide antibiotic with antibacterial activities. Sulfameter can be used for the research of urinary tract infections and lepriasis.
Sulfameter (Sulfametoxydiazine
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfameter
Fysisk form Solid
CAS 651-06-9
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H12N4O3S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Sulfametoxydiazine 5-Methoxysulfadiazine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (356.76 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.39 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=C(OC)C=N2)=O
Molekylvægt (g/mol) 280.3
Formel vægt 280.3
Procent renhed 99.89%