Få mere at vide
Sulfameter, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310807
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30310807 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30310807 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16995150100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfameter
CAS 651-06-9
Analyt- eller komponentnavne Sulfameter
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C11 H12 N4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sulfameter
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMIL COc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1
IUPAC navn 4-amino-N-(5-methoxypyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 280.3
Mængde 100 mg
Formel vægt 280.063 g/mol