Få mere at vide
Sulfameter-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfameter-d4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2D,3D,4D,5D |
| Formel vægt | 284.0881 |