Få mere at vide
Sulfamerazin, TRC
Artikelnummer. 30138087
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138087 50 g
30135072 1 g
17972965 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138087 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68900050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-79-7
Molekylær formel C11 H12 N4 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 264.3
Synonym 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa)
IUPAC navn 4-amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzensulfonamid
SMIL Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamerazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Formel vægt 264.0681
Procent renhed >95%