Få mere at vide
Sulfamerazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamerazine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15) |
| Formel vægt | 264.0681 |
| Procent renhed | >95% |