Få mere at vide
Sulfamerazin, Mikromol™
Artikelnummer. 17920626
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17920626 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17920626 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0581.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Sulfamerazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamerazine
CAS 127-79-7
Analyt- eller komponentnavne Sulfamerazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 N4 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMIL Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
IUPAC navn 4-amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 264.3
Mængde 500 mg
Formel vægt 264,0681 g/mol