Få mere at vide
Sulfamerazine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470968
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16470968 5 g -
16432209 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16470968 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0512
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
MedChemExpress Sulfamerazine (RP-2632) is a sulfonamide antibacterial.
Sulfamerazine (RP-2632) is a sulfonamide antibacterial.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamerazine
Fysisk form Solid
CAS 127-79-7
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H12N4O2S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym RP2632
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (378.36 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CC(C)=N2)=O
Molekylvægt (g/mol) 264.3
Formel vægt 264.3
Procent renhed 99.68%