Få mere at vide
Sulfamerazin, LoGiCal
Artikelnummer. 30462575
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462575 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462575 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0581.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamerazine
CAS 127-79-7
Analyt- eller komponentnavne Sulfamerazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 N4 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
IUPAC navn 4-amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzensulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 264.3
Mængde 10 mg
Formel vægt 264,0681 g/mol