Få mere at vide
Sulfamerazin, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamerazine |
| CAS | 127-79-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfamerazine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C11 H12 N4 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1 |
| Vis mere |