missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfamerazine-d4, TRC

Artikelnummer. 30414649
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414649 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30414649 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68900210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfamerazine-d4
CAS 1020719-84-9
Molekylær formel C11 2H4 H8 N4 O2 S
Mængde 10 mg
Synonym Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)-, Sulfamerazine D4
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2D,3D,4D,5D
SMIL [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccc(C)n2
IUPAC navn 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 268.33
Formel vægt 268.0932
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.