missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfamerazine-d4 (benzene-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamerazine-d4 |
| CAS | 1020719-84-9 |
| Molekylær formel | C11 2H4 H8 N4 O2 S |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)-, Sulfamerazine D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7 H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccc(C)n2 |
| IUPAC navn | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.33 |
| Formel vægt | 268.0932 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?