Få mere at vide
Sulfamerazin, 98+%
Beschreibung
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamerazine |
| Smeltepunkt | 234°C to 238°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 249133 |
| Merck Index | 14,8913 |
| Formel vægt | 264.3 |
| Procent renhed | ≥98% |