Learn More
Sulfametarazin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30318395
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 ml
Product Code. Mængde
30318395 1 ml
1 options
Product Code. 30318395 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA16995100AL100
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sulfamerazine
CAS 127-79-7
Analyt- eller komponentnavne Sulfamerazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 N4 O2 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMIL Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
IUPAC navn 4-amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzensulfonamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 264.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 264,0681 g/mol