Få mere at vide
Sulfalen, Mikromol™
Artikelnummer. 17981066
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17981066 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17981066 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0968.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Sulfalen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfalene
CAS 152-47-6
Analyt- eller komponentnavne Sulfalene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 N4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(3-methoxypyrazinyl)- (9CI), Sulfanilamide, N1-(3-methoxypyrazinyl)- (8CI), 2-Methoxy-3-sulfanilamidopyrazine, 2-Sulfanilamido-3-methoxypyrazine, 3-Methoxy-2-sulfanilamidopyrazine, 3-Methoxy-2-sulfapyrazine, 3-Methoxypyrazine sulfanilamide, AS 18908, Dalysep, F.I. 5978, Farmitalia 204/122, Kelfizin, Kelfizina, Kelfizine W, Longum, N1-(3-Methoxy-2-pyrazinyl)sulfanilamide, NSC 110433, Policydal, Polycidal, SMP2, Sulfalene, Sulfamethopyrazine, Sulfamethoxypyrazine, Sulfametopyrazine, Sulfapyrazinemethoxine, Sulfapyrazinemethoxyine, Sulfapyrazinemethoxyne, Vetkelfizina
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-10(13-6-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
SMIL COc1nccnc1NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
IUPAC navn 4-amino-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 280.3
Mængde 250 mg
Formel vægt 280,063 g/mol