missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfalene, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498298
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498298 10 mg
16474187 50 mg
16458036 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498298 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0130
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Sulfalene (Sulfametopyrazine) is an antimalarial agent. Sulfalene is also a long-acting sulfonamide antibacterial.

Sulfalene (Sulfametopyrazine) is an antimalarial agent. Sulfalene is also a long-acting sulfonamide antibacterial.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfalene
Fysisk form Solid
CAS 152-47-6
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H12N4O3S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Sulfametopyrazine AS-18908
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (356.76 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CN=C2OC)=O
Molekylvægt (g/mol) 280.3
Formel vægt 280.3
Procent renhed 99.9%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.