Få mere at vide
Sulfalen, LoGiCal
Artikelnummer. 30463663
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463663 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463663 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0968.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfalene
CAS 152-47-6
Analyt- eller komponentnavne Sulfalene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 N4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(3-methoxypyrazinyl)- (9CI), Sulfanilamide, N1-(3-methoxypyrazinyl)- (8CI), 2-Methoxy-3-sulfanilamidopyrazine, 2-Sulfanilamido-3-methoxypyrazine, 3-Methoxy-2-sulfanilamidopyrazine, 3-Methoxy-2-sulfapyrazine, 3-Methoxypyrazine sulfanilamide, AS 18908, Dalysep, F.I. 5978, Farmitalia 204/122, Kelfizin, Kelfizina, Kelfizine W, Longum, N1-(3-Methoxy-2-pyrazinyl)sulfanilamide, NSC 110433, Policydal, Polycidal, SMP2, Sulfalene, Sulfamethopyrazine, Sulfamethoxypyrazine, Sulfametopyrazine, Sulfapyrazinemethoxine, Sulfapyrazinemethoxyine, Sulfapyrazinemethoxyne, Vetkelfizina
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-10(13-6-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
Løsningstype Fedt
SMIL COc1nccnc1NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
IUPAC navn 4-amino-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzensulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 280.3
Mængde 10 mg
Formel vægt 280,063 g/mol