Få mere at vide
Sulfaguanidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfaguanidine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11) |
| Formel vægt | 214.0524 |
| Procent renhed | >95% |