Få mere at vide
Sulfaguanidin, LoGiCal
Artikelnummer. 30458927
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458927 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458927 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0883.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfaguanidine
CAS 57-67-0
Analyt- eller komponentnavne Sulfaguanidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H10 N4 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sulfadimidine Imp. C (EP), Sulfamethazine USP Related Compound A, Sulfamethazine USP RC A, (4-Aminophenylsulfonyl)guanidine, Sulfaguanidine, Sulfadimidine Imp. C (Pharmeuropa), N1-(Diaminomethylene)sulfanilamide, 1-Sulfanilylguanidine, 1-[(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine, 4-Amino-N-(aminoiminomethyl)benzenesulfonamide, 4-Aminobenzenesulfonylguanidine, 4-Aminophenylsulfonylguanidine, A 307, Abiguanil, Aterian, Diacta, Emerin (pharmaceutical), Ganidan, Guamide, Guanicil, Guanidan, N-Guanylsulfanilamide, N1-Amidinosulfanilamide, N1-Guanidylsulfanilamide, N1-Guanylsulfanilamide, NSC 14041, Orgaguanidon, RP 2275, Resulfon, Ruocid, Shigatox, Suganyl, Sulfaguanidin, Sulfaguanil, Sulfaguine, Sulfanilguanidine, Sulfanilylguanidine, Sulfentidine, Sulfoguanidine, Sulfoguanil, Sulfoguanyl, Sulfoguenil, Sulgin, Sulphaguanidine, [(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine, p-Aminobenzenesulfoguanidide, p-Aminobenzenesulfonylguanidine, Sulfamethazine Related Compound A, Sulfadiazine Impurity C, Sulfadimidine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11)
Løsningstype Fedt
SMIL NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn 1-(4-aminophenyl)sulfonylguanidin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 214.24
Mængde 10 mg
Formel vægt 214,0524 g/mol