Få mere at vide
Sulfaguanidin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10729808 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10729808 25 g Glasflaske 25g
10165717 100 g Glasflaske 100g
10472298 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10729808 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431300250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-67-0
Molekylær formel C7H10N4O2S
Molekylvægt (g/mol) 214.25
MDL nummer MFCD00038136
InChI nøgle BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfaguanidine, sulphaguanidine, sulfaguanidin, guanicil, sulfaguine, aterian, sulfanilguanidine, sulfanilylguanidine, sulfoguanidine, abiguanil
PubChem CID 5324
IUPAC navn 2-(4-aminophenyl)sulfonylguanidin
SMIL C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N=C(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfaguanidine
Smeltepunkt 190,5 °C til 192,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Merck Index 15,904
Formel vægt 214.25
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfaguanidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.