Få mere at vide
Sulfaguanidin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327109
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327109 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327109 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16990675AL1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfaguanidine
CAS 57-67-0
Analyt- eller komponentnavne Sulfaguanidine
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C7 H10 N4 O2 S
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sulfadimidine Imp. C (EP), Sulfamethazine USP Related Compound A, Sulfamethazine USP RC A, (4-Aminophenylsulfonyl)guanidine, Sulfaguanidine, Sulfadimidine Imp. C (Pharmeuropa), N1-(Diaminomethylene)sulfanilamide, 1-Sulfanilylguanidine, 1-[(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine, 4-Amino-N-(aminoiminomethyl)benzenesulfonamide, 4-Aminobenzenesulfonylguanidine, 4-Aminophenylsulfonylguanidine, A 307, Abiguanil, Aterian, Diacta, Emerin (pharmaceutical), Ganidan, Guamide, Guanicil, Guanidan, N-Guanylsulfanilamide, N1-Amidinosulfanilamide, N1-Guanidylsulfanilamide, N1-Guanylsulfanilamide, NSC 14041, Orgaguanidon, RP 2275, Resulfon, Ruocid, Shigatox, Suganyl, Sulfaguanidin, Sulfaguanil, Sulfaguine, Sulfanilguanidine, Sulfanilylguanidine, Sulfentidine, Sulfoguanidine, Sulfoguanil, Sulfoguanyl, Sulfoguenil, Sulgin, Sulphaguanidine, [(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine, p-Aminobenzenesulfoguanidide, p-Aminobenzenesulfonylguanidine, Sulfamethazine Related Compound A, Sulfadiazine Impurity C, Sulfadimidine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11)
SMIL NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn 1-(4-aminophenyl)sulfonylguanidin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 214.24
Mængde 1 ml
Formel vægt 214,0524 g/mol