Få mere at vide
Sulfafurazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463832
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463832 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463832 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0583.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfisoxazole
CAS 127-69-5
Analyt- eller komponentnavne Sulfisoxazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H13 N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3,4-Dimethyl-5-sulfanilamidoisoxazole, 3,4-Dimethyl-5-sulfonamidoisoxazole, 4-Amino-N-(3,4-dimethylisoxazol-5-yl)benzenesulfonamide, 5-(4-Aminophenylsulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-(p-Aminobenzenesulphonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-Sulfanilamido-3,4-dimethylisoxazole, Alphazole, Amidoxal, Chemouag, Dorsulfan Warthausen, Entusul, Gantrisin, Gantrisona, Gantrizin, Gantrosan, Isoxamin, N-(3,4-Dimethylisoxazol-5-yl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide, NSC 13120, NSC 33807, NSC 38588, NSC 683536, Neazolin, Neoxazol, Norilgan-S, Pancid, Roxosul tablets, Sosol, Soxisol, Soxomide, Stansin, Sulbio, Sulfadimethylisoxazole, Sulfafurazol, Sulfafurazole, Sulfagan, Sulfaisoxazole, Sulfalar, Sulfasol, Sulfazin, Sulfisoxazol, Sulfisoxazole, Sulfisoxazole dialamine, Sulfoxol, Sulphafurazole, Sulphisoxazole, Sulsoxin, Thiasin, Unisulf, Uritrisin
InChI formel InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)13-17-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,14H,12H2,1-2H3
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1noc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C
IUPAC navn 4-amino-N-(3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)benzensulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 267.3
Mængde 10 mg
Formel vægt 267,0678 g/mol