missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfaethoxypyridazine, TRC

Artikelnummer. 30008909
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008909 100 mg
30007030 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS699255100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 963-14-4
Molekylær formel C12 H14 N4 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 294.33
Synonym Sulfanilamide, N1-(6-ethoxy-3-pyridazinyl)- (6CI,8CI), Sulfanilamide, N1-(6-ethoxy-3-pyridazinyl)- (7CI), 4-Amino-N-(6-ethoxy-3-pyridazinyl)benzenesulfonamide, Cysul, Sulfaethoxypyridazine, Sulfanilamido-6-ethoxy-3-pyridazine
IUPAC navn 4-amino-N-(6-ethoxypyridazin-3-yl)benzenesulfonamide
SMIL CCOc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale Sulfaethoxypyridazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O3S/c1-2-19-12-8-7-11(14-15-12)16-20(17,18)10-5-3-9(13)4-6-10/h3-8H,2,13H2,1H3,(H,14,16)
Formel vægt 294.0787
Procent renhed >95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.