Få mere at vide
Sulfaethoxypyridazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfaethoxypyridazine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O3S/c1-2-19-12-8-7-11(14-15-12)16-20(17,18)10-5-3-9(13)4-6-10/h3-8H,2,13H2,1H3,(H,14,16) |
| Formel vægt | 294.0787 |
| Procent renhed | >95% |