Få mere at vide
Sulfadoxin, Mikromol™
Artikelnummer. 17980886
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17980886 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17980886 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0533.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Sulfadoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfadoxine
CAS 2447-57-6
Analyt- eller komponentnavne Sulfadoxine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H14 N4 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sulfadoxine, 4-amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, 4,5-Dimethoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzensulfonamide, 4-Sulfanilamido-5,6-dimethoxypyrimidine, Fanasil, Fanasulf, N1-5,6-Dimethoxy-4-pyrimidinylsulfanilamide, Orthosulfin, Ro 4-4393, Sanasil, Sulfadoxin, Sulformethoxine, Sulformetoxin, Sulformetoxine, Sulforthodimethoxine, Sulforthomidine, WR 4073
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
SMIL COc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC
IUPAC navn 4-amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 310.33
Mængde 250 mg
Formel vægt 310,0736 g/mol