missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfadoxin, LoGiCal

Artikelnummer. 30463919
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30463919 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30463919 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0533.00

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfadoxine
CAS 2447-57-6
Analyt- eller komponentnavne Sulfadoxine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H14 N4 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sulfadoxine, 4-amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, 4,5-Dimethoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzensulfonamide, 4-Sulfanilamido-5,6-dimethoxypyrimidine, Fanasil, Fanasulf, N1-5,6-Dimethoxy-4-pyrimidinylsulfanilamide, Orthosulfin, Ro 4-4393, Sanasil, Sulfadoxin, Sulformethoxine, Sulformetoxin, Sulformetoxine, Sulforthodimethoxine, Sulforthomidine, WR 4073
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Løsningstype Fedt
SMIL COc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC
IUPAC navn 4-amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzensulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 310.33
Mængde 10 mg
Formel vægt 310,0736 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.