Få mere at vide
Sulfadoxine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfadoxine (Phenylene-d4) |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i3D,4D,5D,6D |
| Formel vægt | 314.099 |