missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfadoxine D3 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfadoxine D3 |
| CAS | 1262770-70-6 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Molekylær formel | C12 2H3 H11 N4 O4 S |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-amino-N-[5-methoxy-6-(methoxy-d3)-4-pyrimidinyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC |
| IUPAC navn | 4-amino-N-[5-methoxy-6-(trideuteriomethoxy)pyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.35 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?