Få mere at vide
Sulfadoxin, 98%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfadoxine |
| Emballage | Plastic bottle |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 625453 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethanol & ammonium hydroxide (9:1) at 20mg/ml |
| Formel vægt | 310.33 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Powder |