Få mere at vide
Sulfadoxin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313452
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313452 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313452 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16990600AL1000
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfadoxine
CAS 2447-57-6
Analyt- eller komponentnavne Sulfadoxine
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C12 H14 N4 O4 S
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sulfadoxine, 4-amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, 4,5-Dimethoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzensulfonamide, 4-Sulfanilamido-5,6-dimethoxypyrimidine, Fanasil, Fanasulf, N1-5,6-Dimethoxy-4-pyrimidinylsulfanilamide, Orthosulfin, Ro 4-4393, Sanasil, Sulfadoxin, Sulformethoxine, Sulformetoxin, Sulformetoxine, Sulforthodimethoxine, Sulforthomidine, WR 4073
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
SMIL COc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC
IUPAC navn 4-amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzensulfonamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 310.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 310,0736 g/mol