missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfadimethoxin, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 17790669 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17790669 25 g
17780669 5 g
17700679 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17790669 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469760250
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfadimethoxine
Type Sulfadimethoxine
Fysisk form Krystallinsk pulver
CAS 122-11-2
Smeltepunkt 195°C to 203°C
Infrarødt spektrum Conforms
Tab ved tørring ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Emballage Glasflaske
Farve Creme til hvid
Mængde 25 g
Molekylær formel C12 H14 N4 O4 S
Produktlinje Livsvidenskab
MDL nummer 00057345
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Molekylvægt (g/mol) 310.33
Procent renhed ≥97.5%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.