Få mere at vide
Sulfadimethoxin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17780669 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17780669 5 g
17790669 25 g
17700679 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17780669 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469760050
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfadimethoxine
Type Sulfadimethoxine
Fysisk form Krystallinsk pulver
CAS 122-11-2
Smeltepunkt 195°C to 203°C
Infrarødt spektrum Conforms
Tab ved tørring ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Emballage Glasflaske
Farve Creme til hvid
Mængde 5 g
Molekylær formel C12 H14 N4 O4 S
Produktlinje Livsvidenskab
MDL nummer 00057345
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Molekylvægt (g/mol) 310.33
Procent renhed ≥97.5%