Få mere at vide
Sulfadimethoxin natrium, Mikromol™
Beskrivelse
Sulfadimethoxinnatrium
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfadimethoxine Sodium |
| CAS | 1037-50-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfadimethoxine Sodium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H13 N4 O4 S . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Sulfadimethoxine Sodium, 4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide sodium salt (1:1), 4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide monosodium salt, [N1-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamido]sodium, N1-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide monosodium salt, Sodium sulfadimethoxine, Sulfadimethoxine sodium, Sulfadimethoxine sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N4O4S.Na/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9;/h3-7H,13H2,1-2H3;/q-1;+1 |
| SMIL | [Na+].COc1cc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1 |
| IUPAC navn | natrium; (4-aminophenyl)sulfonyl-(2,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)azanid |
| Vis mere |