Få mere at vide
Sulfadimethoxin natrium, LoGiCal
Artikelnummer. 30460956
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460956 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460956 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1020.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sulfadimethoxine Sodium
CAS 1037-50-9
Analyt- eller komponentnavne Sulfadimethoxine Sodium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H13 N4 O4 S . Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sulfadimethoxine Sodium, 4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide sodium salt (1:1), 4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide monosodium salt, [N1-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamido]sodium, N1-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide monosodium salt, Sodium sulfadimethoxine, Sulfadimethoxine sodium, Sulfadimethoxine sodium salt
InChI formel InChI=1S/C12H13N4O4S.Na/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9;/h3-7H,13H2,1-2H3;/q-1;+1
Løsningstype Fedt
SMIL [Na+].COc1cc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1
IUPAC navn natrium; (4-aminophenyl)sulfonyl-(2,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)azanid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 332.31
Mængde 10 mg
Formel vægt 332,0555 g/mol