Få mere at vide
Sulfadimethoxine N4-Acetate, TRC
Artikelnummer. 30423371
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30423371 500 mg
1 options
Product Code. 30423371 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS689180500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sulfadimethoxine N4-Acetate
CAS 555-25-9
Molekylær formel C14H16N4O5S
Mængde 500 mg
Synonym N-[4-[[(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, 4'-[(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfamoyl]acetanilide, N4-Acetyl-2,4-dimethoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, N4-Acetylsulfadimethoxine, N4-Acetylsulfadimethoxypyrimidine, Sulfadimethoxine EP Impurity B
InChI formel InChI=1S/C14H16N4O5S/c1-9(19)15-10-4-6-11(7-5-10)24(20,21)18-12-8-13(22-2)17-14(16-12)23-3/h4-8H,1-3H3,(H,15,19)(H,16,17,18)
SMIL COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(NC(=O)C)cc2)nc(OC)n1
IUPAC navn N-[4-[(2,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 352.37
Formel vægt 352.0841