Få mere at vide
Sulfadimethoxine 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313944
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313944 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313944 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16990550AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfadimethoxine
CAS 122-11-2
Analyt- eller komponentnavne Sulfadimethoxine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C12 H14 N4 O4 S
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 2,4-Dimethoxy-6-sulfanilamido-1,3-diazine, 2,4-Dimethoxy-6-sulfanilamido-1,3-pyrimidine, 2,4-Dimethoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 2,4-Dimethoxy-6-sulfonylamido-1,3-diazine, 2,6-Dimethoxy-4-sulfanilamidopyrimidine, 4-(p-Aminobenzenesulfonamido)-2,6-dimethoxypyrimidine, 4-Sulfa-2,6-dimethoxypyrimidine, 4-Sulfanilamido-2,6-dimethoxypyrimidine, 6-Sulfanilamido-2,4-dimethoxy-1,3-diazine, 6-Sulfanilamido-2,4-dimethoxypyrimidine, Abcid, Agribon, Albon, Arnosulfan, Bactrovet, Deposul, Diasulfa, Dimethoxysulfadiazine, Dinosol, Dorisul, Fuxal, Lasibon, Madribon, Madrigid, Madriqid, Madroxin, Madroxine, Maxulvet, Mecozine, Metoxidon, N-(2,6-Dimethoxypyrimidin-4-yl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-(2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, NSC 683544, Neostreptal, Omnibon, Persulfen, Redifal, SDMO, Scandisil, Sudine, Suldixine, Sulfabon, Sulfadimethoxin, Sulfadimethoxine, Sulfadimethoxydiazine, Sulfadimetoxin, Sulfadimetoxine, Sulfadimoxine, Sulfamed G, Sulfastop, Sulfoplan, Sulforal, Sulphadimethoxine, Sulxin, Sumbio, Symbio, Ultrasulfon
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
SMIL COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1
IUPAC navn 4-amino-N-(2,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 310.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 310.0736 g/mol