Få mere at vide
Sulfadiazin sølvsalt, TRC
Artikelnummer. 30240867
Skift visning
Mængde:
10 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240867 10 mg
30240756 25 g
30240602 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240867 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS69905010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22199-08-2
Molekylær formel C10 H9 N4 O2 S . Ag
Molekylvægt (g/mol) 357.14
Synonym Silver, [4-amino-N-(2-pyrimidinyl-κN1)benzenesulfonamidato-κO]-, Silver, (4-amino-N-2-pyrimidinylbenzenesulfonamidato-NN,O1)-, Sulfanilamide, N1-2-pyrimidinyl-, monosilver(1+) salt (8CI), Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl-, silver complex, Altreet-Ag, Dermazin, Dermazine, Flamazine, Flammazine, Geben, NSC 625324, Physiotulle-Ag, Silvadene, Silver 2-sulfanilamidopyrimidine, Silver sulfadiazine, Silver sulphadiazine, Silverol, Sulfadiazine silver, Sulfadiazine silver salt
IUPAC navn sølv; (4-aminophenyl)sulfonyl-pyrimidin-2-ylazanid
SMIL [Ag+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ncccn2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver Sulfadiazine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
Formel vægt 355.9497