Få mere at vide
Sulfadiazin EP urenhed A, Mikromol™
Beskrivelse
Sulfadiazine EP Urenhed A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrimidin-2-amine |
| CAS | 109-12-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyrimidin-2-amine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C4 H5 N3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pyrimidin-2-amine, Sulfadiazine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadiazine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7) |
| SMIL | Nc1ncccn1 |
| IUPAC navn | pyrimidin-2-amin |
| Vis mere |