missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfadiazine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfadiazine D4 |
| CAS | 1020719-78-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 D4 H6 N4 O2 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-Amino-N-2-pyrimidinylbenzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino-N-2-pyrimidinyl-, Sulfadiazine D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2ncccn2 |
| IUPAC navn | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-pyrimidin-2-ylbenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.302 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?