Få mere at vide
Sulfadiazin-d4 (benzen-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfadiazine D4 |
| CAS | 1020719-78-1 |
| Molekylær formel | C10 D4 H6 N4 O2 S |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 4-Amino-N-2-pyrimidinylbenzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl-, Sulfadiazine D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7 H,11H2,(H,12,13,14)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2ncccn2 |
| IUPAC navn | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-pyrimidin-2-ylbenzensulfonamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.302 |
| Formel vægt | 254.078 g/mol |
| Vis mere |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?