Få mere at vide
Sulfadiazin, 98%
Artikelnummer. 11429513
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429513 50 g 50g
11439513 250 g 250g
11419513 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429513 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12370.18
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 68-35-9 | C10H10N4O2S | 250,276 g/mol
Sulfadiazin bruges som et antibakterielt middel. Det er et korttidsvirkende sulfonamid, der almindeligvis anvendes sammen med pyrimethamin til behandling af toxoplasmose hos patienter med erhvervet immundefektsyndrom. Det bruges også til at behandle nyfødte med medfødte infektioner og til at kontrollere akutte infektioner, når man studerer murine modeller af reaktiveret toxoplasmose. Det eliminerer bakterier, der forårsager infektioner ved at stoppe produktionen af folinsyre inde i bakteriecellen, og bruges almindeligvis til behandling af urinvejsinfektioner (UVI'er)
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-35-9
Molekylær formel C10H10N4O2S
Molekylvægt (g/mol) 250.276
MDL nummer MFCD00006065
InChI nøgle SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfadiazine, sulphadiazine, sulfapyrimidine, sulfadiazin, sulfazine, sulfadiazene, liquadiazine, sulfapyrimidin, adiazin, adiazine
PubChem CID 5215
ChEBI CHEBI:9328
IUPAC navn 4-amino-N-pyrimidin-2-ylbenzensulfonamid
SMIL C1=CN=C(N=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfadiazine
Smeltepunkt 253 °C til 256 °C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 50 g
Merck Index 14,8903
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid.
Formel vægt 250.28
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfadiazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.