missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfadiazine-13C6, TRC

Artikelnummer. 30010306
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010306 1 mg
30008175 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010306 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6990521MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1189426-16-1
Molekylær formel 13C6 C4 H10 N4 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 256.23
Synonym Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6-sulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl-
IUPAC navn 4-amino-N-pyrimidin-2-yl(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-sulfonamide
SMIL N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfadiazine-13C6
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1
Formel vægt 256.0726
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.