Få mere at vide
Sulfadiazine 13C6 (phenyl 13C6) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327334
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30327334 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30327334 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16990510AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfadiazine-13C6
CAS 1189426-16-1
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylær formel 13C6 C4 H10 N4 O2 S
Mængde 1 mL
Synonym Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6-sulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl-
InChI formel InChI=1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1
SMIL N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
IUPAC navn 4-amino-N-pyrimidin-2-yl(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-sulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 256.23
Formel vægt 256.0726 g/mol